Learn More
3-Bromanilin, TRC
Artikelnummer. 30344884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344884 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30344884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB679960100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoaniline
CAS 591-19-5
Summenformel C6 H6 Br N
Menge 100 g
Synonym Aniline, m-bromo- (8CI), 3-Bromobenzenamine, (3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromoaniline, NSC 10298, m-Aminobromobenzene, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline, m-Bromoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 3-Bromanilin
Molekulargewicht (g/mol) 172.02
Formelmasse 170.9684