Learn More
3-Bromanisol, TRC
Artikelnummer. 30345886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345886 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345886 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68012050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Summenformel C7 H7 Br O
Menge 50 g
Synonym 3-Bromoanisole, Benzene, 1-bromo-3-methoxy- (9CI, ACI), 1-Bromo-3-methoxybenzene (ACI), Anisole, m-bromo- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Bromoanisole, 3-Bromobenzene methyl ether, 3-Methoxy-1-bromobenzene, 3-Methoxybromobenzene, 3-Methoxyphenyl bromide, m-Anisyl bromide, m-Bromoanisole, m-Bromoanisole, m-Bromomethoxybenzene, m-Bromophenyl methyl ether, m-Methoxybromobenzene, m-Methoxyphenyl bromide, NSC 82293
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 187.03
Formelmasse 185.968