Learn More
3-Brombenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30340156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340156 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340156 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6802901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzaldehyde
CAS 3132-99-8
Summenformel C7H5BrO
Menge 1 g
Synonym m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
SMILES Brc1cccc(C=O)c1
IUPAC-Name 3-Brombenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 185.02
Formelmasse 183.9524