Learn More
3-Brombenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30342527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342527 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342527 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68050510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzoic Acid
CAS 585-76-2
Summenformel C7H5BrO2
Menge 10 g
Synonym m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519
InChI-Formel InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 3-Brombenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
Formelmasse 199.9473