Learn More
3-Brombenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10042370 5 g Glasflasche 5 Gramm
10275470 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 181780050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 823-78-9 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823-78-9
Summenformel C7H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 249.93
MDL-Nummer MFCD00000176
InChI-Schlüssel ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl benzene, m-bromobenzyl bromide, 3-bromobenzylbromide, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl, alpha,3-dibromotoluene, alpha,m-dibromotoluene, 3-bromo benzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-benzene, alpha-3-dibromotoluene
PubChem CID 69979
IUPAC-Name 1-Brom-3-(brommethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzyl bromide
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 42.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 130.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 05, 308
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 249.93
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallins Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.