Learn More
3-Brombenzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzyl bromide |
| CAS | 823-78-9 |
| Summenformel | C7H6Br2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 1-Brom-3-(brommethyl)Benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 249.93 |
| Formelmasse | 247.8836 |