Learn More
(+)-3-Bromcampher, TRC
Artikelnummer. 30347696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347696 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347696 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6789885G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-3-Bromocamphor
CAS 10293-06-8
Summenformel C10 H15 Br O
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br
IUPAC-Name (1R,3S,4S)-3-Brom-1,7,7-trimethylnorbornan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 231.13
Formelmasse 230.0306