Learn More
3-Bromcarbazol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für organische Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Zwischenprodukt für organische Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromocarbazole |
| Schmelzpunkt | 195°C to 199°C |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 160°C (6 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 142195 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 246.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |