Learn More
3-Bromcarbazol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055773
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15431649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64437.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1592-95-6 | C12H8BrN | 246.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für organische Leuchtdioden (OLED) und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-95-6
Summenformel C12H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 246.107
MDL-Nummer MFCD00222621
InChI-Schlüssel LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC-Name 3-Brom-9H-Carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromocarbazole
Schmelzpunkt 195°C to 199°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 160°C (6 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 142195
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 246.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest