Learn More
3-Bromofuran, TRC
Artikelnummer. 30346264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Unit Size
30346264 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30346264 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB684510100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Summenformel C4H3BrO
Menge 100 mg
Synonym 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
InChI-Formel InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMILES Brc1cocc1
IUPAC-Name 3-Bromfuran
Molekulargewicht (g/mol) 146.97
Formelmasse 145.9367