Learn More
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-6-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499055
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15499055 250 mg 250 Milligramm
15489055 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15499055
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35930.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886362-00-1
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.04
MDL-Nummer MFCD07021511
InChI-Schlüssel VLYJTINXFYEGOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 3-bromo, pubchem23039, acmc-209qv6, 2-a pyridine-6-carboxylic acid, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid hydrate, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 16413647
IUPAC-Name 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C(Br)=CN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt 297°C to 299°C
Menge 250 mg
Formelmasse 241.05 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%