Learn More
3-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10342005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10342005 10 g 10 Gramm
10334622 1 g 1 Gramm
10326574 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10342005 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC25410EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4926-47-0
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
InChI-Schlüssel APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 327951
IUPAC-Name 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 97%