Learn More
3-Brommethyl-3-oxetanmethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423888 250 mg 250 Milligramm
15433888 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57413.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 22633-44-9 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22633-44-9
Summenformel C5H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
MDL-Nummer MFCD09800598
InChI-Schlüssel SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529264
IUPAC-Name [3-(Brommethyl)Oxetan-3-yl]Methanol
SMILES OCC1(CBr)COC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
Dichte 1.598
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 250 mg
Synonym 3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 95%