Learn More
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen, TRC
Artikelnummer. 30346780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346780 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB697123100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
CAS 1198-51-2
Summenformel C9 H6 Br Cl S
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2
SMILES Clc1ccc2scc(CBr)c2c1
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)-5-chlor-1-benzothiophen
Molekulargewicht (g/mol) 261.566
Formelmasse 259.906