Learn More
3-(Brommethyl)-5-chlorbenzo[b]thiophen, TRC
Artikelnummer. 30338209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338209 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB697123500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
CAS 1198-51-2
Summenformel C9 H6 Br Cl S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2
SMILES Clc1ccc2scc(CBr)c2c1
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)-5-chlor-1-benzothiophen
Molekulargewicht (g/mol) 261.566
Formelmasse 259.906