Learn More
3-(Brommethyl)-5-methylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10766075 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10497032 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10542472 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10766075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC10408DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 130628-75-0
Summenformel C5H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 176.01
MDL-Nummer MFCD02677720
InChI-Schlüssel ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
PubChem CID 2776304
IUPAC-Name 3-(bromomethyl)-5-methyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(CBr)=NO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 176.01
Reinheit (%) 97%