Learn More
3-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30334653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334653 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB0690205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS 4916-55-6
Summenformel C6H6BrN . HBr
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCc1cccnc1
IUPAC-Name 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
Molekulargewicht (g/mol) 252.93
Formelmasse 250.8945