Learn More
3-(Brommethyl)toluol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(Bromomethyl)toluene |
| CAS | 620-13-3 |
| Summenformel | C8H9Br |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CBr)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-3-Methylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 185.06 |
| Formelmasse | 183.9888 |