Learn More
3-Bromnitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30346918
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346918 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68618510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromonitrobenzene
CAS 585-79-5
Summenformel C6H4BrNO2
Menge 10 g
Synonym 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-Brom-3-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
Formelmasse 200.9425