Learn More
3-Brompentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromopentane |
| CAS | 1809-10-5 |
| Summenformel | C5H11Br |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-Pentyl Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(Br)CC |
| IUPAC-Name | 3-Brompentan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.04 |
| Formelmasse | 150.0044 |