Learn More
3-Bromphenacylbromid, TRC
Artikelnummer. 30348115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348115 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6888481G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenacyl Bromide
CAS 18523-22-3
Summenformel C8H6Br2O
Menge 1 g
Synonym 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
SMILES BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O
IUPAC-Name 2-Brom-1-(3-bromphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 277.94
Formelmasse 275.88