Learn More
3-Bromphenanthren, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromophenanthrene |
| CAS | 715-50-4 |
| Summenformel | C14H9Br |
| Menge | 2 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-Name | 3-Bromphenanthren |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.12 |
| Formelmasse | 255.9888 |