Learn More
3-Bromphenanthren, TRC
Artikelnummer. 30336810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336810 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336810 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6788581MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenanthrene
CAS 715-50-4
Summenformel C14H9Br
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
SMILES Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
IUPAC-Name 3-Bromphenanthren
Molekulargewicht (g/mol) 257.12
Formelmasse 255.9888