Learn More
3-Bromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735756 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10103720 10 g Glasflasche 10 Gramm
10113720 25 g Glasflasche 25 Gramm
10033663 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10103720 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146340100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-20-8
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
MDL-Nummer MFCD00002253
InChI-Schlüssel MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC-Name 3-Bromphenol
SMILES OC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromophenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Braun oder gelb
Siedepunkt 236.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OH
Brechungsindex 1.5950 to 1.5990
Menge 10 g
Beilstein 06,198
Merck Index 15,1439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies,alcohol,ether,acetone
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.