Learn More
3-Bromphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 89598-96-9 |
| Summenformel | C6H6BBrO2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | m-Bromo-benzeneboronic Acid, (3-Bromophenyl)-boronic Acid, 3-Bromobenzeneboronic Acid, 3-Bromophenylboronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | (3-Bromphenyl)Boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.83 |
| Formelmasse | 199.9644 |