Learn More
3-Bromopropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494633 500 g 500 Gramm
11389509 25 g 25 Gramm
11484633 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494633 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11573.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brompropionsäure, die als Quaternisierungsmittel in amperometrischen Biosensoren verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ether, Chloroform, Benzol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-92-1
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00002763
InChI-Schlüssel DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC-Name 3-Brompropansäure
SMILES OC(=O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionic acid
Schmelzpunkt 57°C to 63°C
Dichte 1.48
Siedepunkt 140°C to 142°C (45 mmHg)
Flammpunkt 65°C (149°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1071333
Merck Index 14,1433
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropionic acid