Learn More
3-Bromopropionsäure N-Hydroxysuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30004968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004968 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB686680250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide
CAS 101314-84-5
Summenformel C7 H8 Br N O4
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8BrNO4/c8-2-1-5(11)9-6(12)3-4(10)7(9)13/h4,10H,1-3H2
SMILES OC1CC(=O)N(C(=O)CCBr)C1=O
IUPAC-Name 1-(3-Brompropanoyl)-3-Hydroxypyrrolidin-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 250.05
Formelmasse 248.9637