Learn More
3-Brompropionsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromopropionic Acid |
| CAS | 590-92-1 |
| Summenformel | C3H5BrO2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CCBr |
| IUPAC-Name | 3-Brompropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.97 |