Learn More
3-Brompropionitril, TRC
Artikelnummer. 30329547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329547 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67889025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionitrile
CAS 2417-90-5
Summenformel C3H4BrN
Menge 25 g
Synonym 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile
InChI-Formel InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
SMILES BrCCC#N
IUPAC-Name 3-Brompropanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 133.97
Formelmasse 132.9527