Learn More
3-Brompropionylchlorid, (Tech.), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347530 25 g Glasflasche 25 Gramm
10541991 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347530 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.10 €
    70.65 € / 25 Gramm
    Sparen 14.45 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15486-96-1 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15486-96-1
Summenformel C3H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 171.42
MDL-Nummer MFCD00000746
InChI-Schlüssel IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
PubChem CID 84944
IUPAC-Name 3-bromopropanoyl chloride
SMILES ClC(=O)CCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionyl chloride
Namenshinweis tech., 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.7000g/mL
Siedepunkt 55°C to 57°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH2COCl
Brechungsindex 1.4920 to 1.497
Menge 25 g
Beilstein 02, II, 231
Relative Dichte 1.7
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 171.42
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromopropionyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.