Learn More
3-Brompyridin-4-carbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 15464027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464027 250 mg 250 Milligramm
11315105 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31047.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13959-02-9
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
MDL-Nummer MFCD00040944
InChI-Schlüssel AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoisonicotinic acid, 3-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 5-bromoisonicotinic acid, pubchem13576, 3-bromo isonicotinic acid, acmc-1cef2, ksc174i2l, 3-bromo-4-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 817972
IUPAC-Name 3-Brompyridin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(Br)C=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽235°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 97%