Learn More
3-Bromopyridine, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10193733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10193733 1 g Amber Glass Bottle 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10193733 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04110DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.6400g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C5H4BrN
Strukturformel (C5H4N)Br
MDL-Nummer MFCD00006373
Menge 1 g
Synonym 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
InChI-Schlüssel NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1
IUPAC-Name 3-Brompyridin
Molekulargewicht (g/mol) 158.00
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
Formelmasse 158
Reinheit (%) 97%