Learn More
3-Bromchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461968 50 g 50 Gramm
11451968 10 g -
11379509 100 g 100 Gramm
11471968 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11461968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14573.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5332-24-1 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5332-24-1
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.058
MDL-Nummer MFCD00006767
InChI-Schlüssel ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
PubChem CID 21413
IUPAC-Name 3-Bromochinolin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoquinoline
Schmelzpunkt 13°C to 15°C
Dichte 1.533
Siedepunkt 274°C to 276°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.664
Menge 50 g
Beilstein 112939
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 98%