Learn More
3-Bromthioanisol, TRC
Artikelnummer. 30330263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330263 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330263 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6881651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothioanisole
CAS 33733-73-2
Summenformel C7 H7 Br S
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CSc1cccc(Br)c1
IUPAC-Name 1-brom-3-methylsulfanylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 203.1
Formelmasse 201.9452