Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromthiophen-2-Carboxaldehyd, 94 %
Artikelnummer. 11398666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398666 5 g 5 Gramm
11388666 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398666 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L19386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
3-Bromthiophen-2-carboxaldehyd ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese sowie für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-96-1
Summenformel C5H3BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.04
MDL-Nummer MFCD00126680
InChI-Schlüssel BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
IUPAC-Name 3-Bromthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES BrC1=C(SC=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Siedepunkt 110°C to 113°C (10 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 109757
Formelmasse 191.05
Reinheit (%) 94%