Learn More
3-Bromthiophen-2-Carboxaldehyddiethylacetal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358686
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358686 1 g 1 Gramm
11368686 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358686
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19397.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34042-95-0
Summenformel C9H13BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 265.165
MDL-Nummer MFCD03426030
InChI-Schlüssel QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7022388
IUPAC-Name 3-Brom-2-(Diemethoxymethyl)thiophen
SMILES CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Siedepunkt 70°C (0.9 mmHg)
Brechungsindex 1.524
Menge 1 g
Beilstein 1284657
Formelmasse 265.17
Reinheit (%) 97%