Learn More
3-Bromthiophen-2-carboxamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11302907
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11302907 1 g 1 Gramm
11312907 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11302907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16138.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78031-18-2 | Molecular Formula: C5H4BrNOS | Molecular Weight: 206.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Bromothiophen-2-Carboxamid wird bei Stille Kreuzkopplungsbedingungen verwendet, um das harzgebundene Peptid zu koppeln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78031-18-2
Summenformel C5H4BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 206.06
MDL-Nummer MFCD00173835
InChI-Schlüssel KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 605721
IUPAC-Name 3-Bromthiophen-2-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Menge 1 g
Beilstein 4937660
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.06
Reinheit (%) 99%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.