Learn More
3-Bromthiophen-2-carboxamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046741
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312907 250 mg 250 Milligramm
11302907 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11312907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16138.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Bromothiophen-2-Carboxamid wird bei Stille Kreuzkopplungsbedingungen verwendet, um das harzgebundene Peptid zu koppeln.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78031-18-2
Summenformel C5H4BrNOS
Molekulargewicht (g/mol) 206.06
MDL-Nummer MFCD00173835
InChI-Schlüssel KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 605721
IUPAC-Name 3-Bromthiophen-2-Carboxamid
SMILES NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 106°C to 108°C
Menge 250 mg
Beilstein 4937660
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.06
Reinheit (%) 99%