Learn More
3-Bromthiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473924 5 g 5 Gramm
11483924 0.25 g 0.25 Gramm
11463924 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473924 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11935.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7311-64-0 | C5H3BrO2S | 207.041 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7311-64-0
Summenformel C5H3BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 207.041
MDL-Nummer MFCD00052291
InChI-Schlüssel VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007344, 3-bromothiophene-2-carboxylicacid, bromothiophenecarboxylic, pubchem10096, ksc494c9j, bromo-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2739688
IUPAC-Name 3-Bromthiophen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CSC(=C1Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 195°C to 196°C
Menge 5 g
Beilstein 121585
Formelmasse 207.05
Reinheit (%) 97%