Learn More
3-Bromthiophen-2-Sulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10527284 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10757295 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10527284 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08006CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 170727-02-3
Summenformel C4H2BrClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 261.532
MDL-Nummer MFCD08059484
InChI-Schlüssel OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 13675598
IUPAC-Name 3-Bromthiophen-2-sulfonylchlorid
SMILES C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 261.55
Reinheit (%) 90%