Learn More
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497896 50 g 50 Gramm
11487896 10 g 10 Gramm
11407906 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11497896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14022.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromothiophen wird bei der Herstellung von Derivaten wie Alpha-Thienylen, µ-diformyl-alpha-oligothiophen und 3-lithiothiophen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3-Lithiothiophen durch Reaktion mit n-Butyllithium verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-31-1
Summenformel C4H3BrS
Molekulargewicht (g/mol) 163.03
MDL-Nummer MFCD00005464
InChI-Schlüssel XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
IUPAC-Name 3-Bromthiophen
SMILES BrC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene
Dichte 1.722
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.591
Menge 50 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105338
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 163.04
Reinheit (%) 97%