Learn More
3-Buten-1-amin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378966 1 g 1 Gramm
11388966 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378966 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20157.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Buten-1-Amin ist ein aliphatisches terminales Amin, das bei der organischen Synthese und in der Proteomikforschung verwendet wird. Sein Hydrochloridsalz wird verwendet, um den Nachweis der neurodegenerativen Alzheimer-Krankheit in ELISA-Titrationen zu verbessern, indem der Hintergrund durch unspezifische Molekül- und Proteinverbände reduziert wird.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-49-4
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.12
MDL-Nummer MFCD03425859
InChI-Schlüssel ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
IUPAC-Name But-3-en-1-amin
SMILES NCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Buten-1-amine
Dichte 0.777
Siedepunkt 74°C to 77°C
Flammpunkt −5°C (23°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.424
Menge 1 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1735803
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 97%