Learn More
3-Buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390194 25 g 25 Gramm
11380194 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390194 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00767.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
3-Buten-1-ol is employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins. Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers catalyzed by ferric chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Buten-1-ol wird in einer Studie der Mn-katalysierten Hydrohydrazinierung von Olefinen eingesetzt. Auch in einer Studie über die Umwandlung von Propargylacetaten zu Ether, katalysierte durch Eisenchlorid, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-27-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
MDL-Nummer MFCD00002959
InChI-Schlüssel ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
IUPAC-Name But-3-en-1-ol
SMILES C=CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Buten-1-ol
Dichte 0.841
Siedepunkt 113°C to 114°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1633504
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥98%