Learn More
3-Buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043430
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11380194
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00767.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
3-Buten-1-ol is employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins. Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers catalyzed by ferric chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Buten-1-ol wird in einer Studie der Mn-katalysierten Hydrohydrazinierung von Olefinen eingesetzt. Auch in einer Studie über die Umwandlung von Propargylacetaten zu Ether, katalysierte durch Eisenchlorid, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-27-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
MDL-Nummer MFCD00002959
InChI-Schlüssel ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
IUPAC-Name But-3-en-1-ol
SMILES C=CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Buten-1-ol
Dichte 0.841
Siedepunkt 113°C to 114°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1633504
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥98%