Learn More
3-Buten-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30345005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345005 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6899901G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Buten-1-ol
CAS 627-27-0
Summenformel C4H8O
Menge 1 g
Synonym 1-Buten-4-ol, 1-Hydroxy-3-butene, 3-Butenyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butene, Allylcarbinol, Homoallyl Alcohol, NSC 60194, beta-Vinylethanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2
SMILES OCCC=C
IUPAC-Name But-3-en-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Formelmasse 72.0575