Learn More
3-Butin-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30338333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338333 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB809750250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Butyn-1-ol
CAS 927-74-2
Summenformel C4H6O
Menge 250 g
Synonym (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
SMILES OCCC#C
IUPAC-Name but-3-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 70.0419