Learn More
3-Butin-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30345208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345208 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB809750100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Butyn-1-ol
CAS 927-74-2
Summenformel C4H6O
Menge 100 g
Synonym (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2
SMILES OCCC#C
IUPAC-Name but-3-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
Formelmasse 70.0419