Learn More
3-Butyn-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307485
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11307485 1 g 1 Gramm
11317485 5 g -
11327485 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11307485
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68.08 g/mol
3-Butyn-2-one was used in the synthesis of clerodane diterpenoid (±)-sacacarin. It was used as substrate in stereoselective, conjugate arylation mediated by gallium(III) chloride leading to (E)-α,β-unsaturated ketones. 3-Butyn-2-one undergoes asymmetric double-Michael reaction with ortho-tosylamidophenyl malonate catalyzed by chiral aminophosphines to yield indolines2. It undergoes double Michael reaction with nitrogen-containing tethered diacid to give pipecolic acid derivatives. 3-Butyn-2-one, is used as a reactant with Dimethyl­ acetone-1,3-dicarboxyl­ate, under mild conditions to give a benzenoid product via a Michael addition - aldol cyclization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Butyn-2-man wurde bei der Synthese von Clerodan Diterpenoid (+/-)-Sacacarin verwendet. Es wurde als Substrat in der stereoselektiven, konjugierten Arylierung verwendet, die durch Gallium(III)-chlorid vermittelt wurde und zu (E)-α,β-ungesättigten Ketonen führte. 3-Butyn-2-man erfährt eine asymmetrische Doppel-Michael-Reaktion mit Ortho-Tosylamidophenylmalonat, das von chiralen Aminophosphinen katalysiert wird, um Indolin2 zu erhalten. Es reagiert mit stickstoffhaltiger, angebundener Disäure in einer Doppel-Michael-Reaktion, um Pipecolsäure-Derivate zu erhalten. 3-Butyn-2-on, wird als Reaktant mit Dimethyl-Aceton-1,3-Dicarboxylat verwendet, unter milden Bedingungen, um ein Benzinoid-Produkt über einen Michael-Addition-Aldol-Cyclisierungsprozess zu erhalten.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1423-60-5
Summenformel C4H4O
Molekulargewicht (g/mol) 68.08
MDL-Nummer MFCD00008775
InChI-Schlüssel XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
PubChem CID 15018
ChEBI CHEBI:48060
IUPAC-Name But-3-in-2-on
SMILES CC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Butyn-2-one
Dichte 0.87
Siedepunkt 84°C to 86°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.406
Menge 1 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 605353
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 68.08
Reinheit (%) 98%