Learn More
3-Carboxy-2-Methoxybenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440068 1 g 1 Gramm
15450068 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53323.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 913836-10-9 | Molecular Formula: C8H9BO5 | Molecular Weight: 195.965 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913836-10-9
Summenformel C8H9BO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.965
MDL-Nummer MFCD09027237
InChI-Schlüssel QUWLFFYGKXZCER-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoicacid, 3-borono-2-methoxy, 3-carboxy-2-methoxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, 3-carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid, acmc-209rau, 2-methoxy-3-dihydroxyboryl benzoic acid
PubChem CID 44119386
IUPAC-Name 3-Bor-2-methoxybenzoesäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)C(=O)O)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.97
Reinheit (%) 98%