Learn More
3-Carboxy-4-Methoxybenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479777 1 g 1 Gramm
15489777 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53005.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 913836-12-1 | Molecular Formula: C8H9BO5 | Molecular Weight: 195.965 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913836-12-1
Summenformel C8H9BO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.965
MDL-Nummer MFCD06203322
InChI-Schlüssel YZKWFWNYFKBAHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carboxy-4-methoxyphenylboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, benzoicacid, 5-borono-2-methoxy-9ci, 3-carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-methoxy, acmc-209raw, ksc486i0n, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 44119154
IUPAC-Name 5-Bor-2-methoxybenzoesäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 176°C to 177°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.97
Reinheit (%) 98%